Documents
589594
Sigma-Aldrich
1-Propanol-2,2-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
Propyl-2,2-d2 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
97 °C (lit.)
Pf
-127 °C (lit.)
Densité
0.830 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C)CO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D2
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-CBTSVUPCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup