601527
Lithium-7Li hydroxide monohydrate
99.9 atom % 7Li
About This Item
Produits recommandés
Description
Special high CP
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.9 atom % 7Li
Forme
solid
Densité
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[7Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1+0;;
Clé InChI
GLXDVVHUTZTUQK-GLJCYROLSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable