920312
Lithium hydroxide
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
LiOH
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Pf
470 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1