601470
Lithium-7Li2 carbonate
≥99 atom % 7Li, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Lithium carbonate-7Li2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 7Li
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Pf
720 °C (lit.)
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[7Li+].[7Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1+0
Clé InChI
XGZVUEUWXADBQD-LDAMREJGSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.