Principaux documents
77102
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenol
≥98.0% (GC)
10 G
91,90 €
91,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
91,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.24
Beilstein:
1364424
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Densité
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
Clé InChI
ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Takashi Isobe et al.
Archives of toxicology, 91(11), 3543-3550 (2017-05-14)
4-tert-Octylphenol (4-tOP) is an endocrine-disrupting chemical. It is mainly metabolized into glucuronide by UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes in humans. The purpose of this study was to assess inter-individual variability in and the possible roles of UGT isoforms in hepatic 4-tOP glucuronidation
Marta Pastor-Belda et al.
Food chemistry, 221, 76-81 (2016-12-17)
Magnetic solid phase extraction (MSPE) with cobalt ferrite nanoparticles coated with oleic acid is described for the determination of alkylphenols (APs), 4-tert-butylphenol (TBP), 4-pentylphenol (PP), 4-hexylphenol (HP), 4-tert-octylphenol (TOP), 4-n-octylphenol (OP) and 4-nonylphenol (NP) in baby foods using gas chromatography