Principaux documents
596663
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)thiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
95-99 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7BrS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
Clé InChI
XKOJJKOSNQXQGP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable