164542
Ethyl 3-furoate
98%
99,00 €
About This Item
99,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
93-95 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-10-7(8)6-3-4-9-5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
LOFDXZJSDVCYAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup