Documents
59590
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Methylethanethiol, Isopropyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHSH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.16
Numéro Beilstein :
605260
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
455 mmHg ( 37.8 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
Point d'ébullition
57-60 °C (lit.)
Pf
−131 °C (lit.)
Densité
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Propanethiol can react with 6-nitroquinoline in the presence of excess sodium hydride to form 5-isopropylthio-6-nitroquinoline as the major product.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-23.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
?Direct thioalkylation of nitroquinolines with alkanethiolate anions via nucleophilic displacement of a ring hydrogen atom?
Kawakami T and Suzuki H
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (21), 3640-3644 (2000)