101338
Benzothiazole
96%
Synonyme(s) :
1,3-Benzothiazole, Benzosulfonazole
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.66 (vs air)
Pression de vapeur
34 mmHg ( 131 °C)
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.642 (lit.)
Point d'ébullition
231 °C (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
Densité
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Clé InChI
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup