359297
Sodium ethanethiolate
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
Ethanethiol sodium salt, Ethyl mercaptan sodium salt
95,60 €
About This Item
95,60 €
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
80%
Chaîne SMILES
CCS[Na]
InChI
1S/C2H6S.Na/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
QJDUDPQVDAASMV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges