238317
Ethyl methyl sulfide
96%
Synonyme(s) :
(Methylsulfanyl)ethane, (Methylthio)ethane, 1-(Methylthio)ethane, 2-Thiabutane, Ethyl methyl thioether, Ethyl(methyl)sulfane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
272 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
Point d'ébullition
66-67 °C (lit.)
Pf
−106 °C (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCSC
InChI
1S/C3H8S/c1-3-4-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup