Principaux documents
595179
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopropoxyphenyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H17BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pf
>230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-11,17-18H,1-2H3
Clé InChI
NBOVAIFWBASNLS-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable