594881
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
96%
Synonyme(s) :
vic.-m-Xylyl isocyanide
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
72-76 °C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
Clé InChI
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable