Principaux documents
311367
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylene diisocyanide
97%
Synonyme(s) :
1,4-Diisocyanobenzene
1 G
292,00 €
292,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
292,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(NC)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
292,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[C-]#[N+]c1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H4N2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H
Clé InChI
IXACFSRTSHAQIX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable