Principaux documents
593478
Sigma-Aldrich
N-(4-Nitrophenyl)formamide
97%
1 G
54,40 €
54,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
54,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
196-200 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
nitro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5H,(H,8,10)
Clé InChI
ZTCQFVRINYOPOH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
R Birnbaum et al.
Research in experimental medicine. Zeitschrift fur die gesamte experimentelle Medizin einschliesslich experimenteller Chirurgie, 181(2), 105-112 (1982-01-01)
Determination of proteolytic activities gains increasing importance for the diagnosis of various pathologic conditions. Many questions can only be solved with the aid of experiments with animals. In preparation of such studies the pattern of the enzymatic hydrolysis of 20
N E Dixon et al.
Canadian journal of biochemistry, 58(12), 1335-1344 (1980-12-01)
Acetamide and N-methylurea have been shown for the first time to be substrates for jack bean urease. In the enzymatic hydrolysis of urea, formamide, acetamide, and N-methylurea at pH 7.0 and 38 degrees C, kcat has the values 5870, 85