Documents
D207608
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylformamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2NCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro Beilstein :
2209397
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
337 °C/762 mmHg (lit.)
Pf
69-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
Clé InChI
DCNUQRBLZWSGAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Anne-Laure Gassner et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 59(1), 58-66 (2019-01-19)
The present study aimed at providing data to assess the secondary transfer of organic gunshot residues (OGSR). Three scenarios were evaluated in controlled conditions, namely displacing a firearm from point A to point B, a simple handshake and an arrest