Principaux documents
593168
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4-dimethoxybenzoylacetate
97%
5 G
117,00 €
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
117,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCOCH2COC6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
37-41 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C13H16O5/c1-4-18-13(15)8-10(14)9-5-6-11(16-2)12(7-9)17-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
Clé InChI
BHSYONGONOKNAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lorenzo Vannozzi et al.
International journal of nanomedicine, 11, 69-91 (2016-01-06)
This work aims to demonstrate the possibility to fabricate ultra-thin polymeric films loaded with an anti-restenotic drug and capable of tunable drug release kinetics for the local treatment of restenosis. Vascular nanopatches are composed of a poly(lactic acid) supporting membrane
Vito Coviello et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 117, 276-285 (2017-05-01)
Nano-sized colloidal carriers represent innovative drug delivery systems, as they allow a targeted and prolonged release of poorly water-soluble drugs, improving their bioavailability and modifying their pharmacokinetic parameters. In this work we describe cyclodextrin-based nanosponges, obtained through polimerization of β-cyclodextrin