Principaux documents
Z112879
Sigma-Aldrich
Drierite gas-drying unit
pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Gas drying unit
1 EA
135,00 €
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
135,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.51
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
  • Molded-polycarbonate column (25/8 in. O.D. × 113/8 in.) filled with 1.25 pounds of 8-mesh indicating Drierite supported with stainless steel coil and felt filters.
  • Water-vapor capacity: 50 g.
  • Safe for working pressures up to 90 psig.
  • Flow rate should be 200 L/hr or 0.1 scfm for maximum efficiency.
  • Regenerate by heating granules on a tray for 1 hr at 200 °C.
  • Hose barbs will fit 1/4 to 3/8 in. tubing.
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Dose one side of the cap can be opened for exchange of the drierite
    1 answer
    1. The Laboratory Gas Drying Unit can be refilled with fresh DRIERITE, or the DRIERITE granules can be removed from the column and regenerated. Unscrew the cap to access the DRIERITE.
      Helpful?
  2. how much gms of drierite is inside this container?
    1 answer
    1. According to the manufacturer, the unit contains about 1.25 lbs (567 grams) of Drierite™.