Documents
592080
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate)
About This Item
Formule linéaire :
(C7H7F5O2)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.140 (lit.)
Température de transition
Tg (DSC) ~70 °C(lit.)
Application
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.