Principaux documents
590657
Sigma-Aldrich
Methyl 3-formyl-4-nitrobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3COCOC6H3(NO2)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
72-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)6-2-3-8(10(13)14)7(4-6)5-11/h2-5H,1H3
Clé InChI
JHFSCEMUDKRPID-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable