Principaux documents
H48107
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
5 G
29,80 €
25 G
131,00 €
29,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
29,80 €
25 G
131,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(NO2)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Beilstein:
1910196
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
165-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
Clé InChI
XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1