586331
Sodium benzoate-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
Benzoic acid-2,3,4,5,6-d5 sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
Clé InChI
WXMKPNITSTVMEF-GWVWGMRQSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup