570680
Benzène-d6
anhydrous, ≥99.6 atom % D
Synonyme(s) :
Hexadeuterobenzène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Pureté isotopique
≥99.6 atom % D
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
<10 ppm water
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
6.8 °C (lit.)
Densité
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Description générale
Application
- Synthesis of isotopically labeled samples.
- As a 1H and 13C-NMR solvent.
- In the internal calibration of benzene stock solution.
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup