Principaux documents
449393
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) hexyl ether
95%
Synonyme(s) :
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol, C6E2, Hexyldiglycol
1 L
84,60 €
4 L
244,00 €
18 L
821,00 €
84,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
84,60 €
4 L
244,00 €
18 L
821,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5OCH2CH2OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.28
Beilstein:
1743959
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
84,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4381 (lit.)
pb
260 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCOCCOCCO
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
253.4 °F
Point d'éclair (°C)
123 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 21(6), 449-460 (2001-12-18)
Diethylene glycol monohexyl ether (DEGHE; CAS no. 112-59-4), an industrial chemical, was investigated for the potential to produce genotoxic effects using three in vitro and two in vivo tests. No mutagenic activity occurred in either the absence or presence of
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 29(5), 361-366 (1987-10-01)
Ethylene glycol monohexyl ether (EGHE) and diethylene glycol monohexyl ether (DGHE) are glycol ethers used as industrial solvents and coating materials, and whose acute handling hazards were investigated. Acute peroral LD50 values in the rat were for EGHE 1.67 ml/kg