Documents
205621
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dibutyl ether
≥99%
Synonyme(s) :
2-Butoxyethyl ether, Bis(2-butoxyethyl) ether, Dibutyldiglycol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.33
Numéro Beilstein :
1750713
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
256 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The color changes in weak acid solutions of plutonium (IV) nitrate in diethylene glycol dibutyl ether has been studied.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
The properties of inorganic compounds in organic solvents?I: The hydrolysis and polymerization of quadrivalent plutonium nitrate species in diethylene glycol dibutyl ether.
Tuck DG.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(3), 252-256 (1958)