Documents
579254
Sigma-Aldrich
1,6-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2c(OC)cccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-6-7-11-9(8-10)4-3-5-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
RBUFUWIWCCOVOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable