Principaux documents
576514
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(decyloxy)benzene
98%
25 G
430,00 €
430,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
430,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3(CH2)9O)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
430,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid crystal
Pf
66-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-27-25-19-21-26(22-20-25)28-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18,23-24H2,1-2H3
Clé InChI
MMGPQYJNRFGRQK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable