597430
4-Ethynylbenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4-Formylphenylacetylene, p-Ethynylbenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
89-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-7H
Clé InChI
BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable