Documents
575232
Sigma-Aldrich
Holmium(III) bromide hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
HoBr3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.64 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: holmium
Chaîne SMILES 
[H]O[H].Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
ZSFPAAHZCBVDRA-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.