Principaux documents
569437
Sigma-Aldrich
tert-Butylsulfinyl chloride
97%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethanesulfinyl chloride, 2-Methyl-2-propanesulfinyl chloride, 2-Methylpropane-2-sulfinic chloride, tert-Butylthionyl chloride
1 G
56,00 €
5 G
245,00 €
56,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
56,00 €
5 G
245,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CS(O)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4830 (lit.)
pb
53-54 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)S(Cl)=O
InChI
1S/C4H9ClOS/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
Clé InChI
ZLJKQOWJEZSNBE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
tert-Butylsulfinyl chloride can be synthesized by using tert-butylmagnesium chloride as the starting material via a multi-step synthesis process.[1]
Application
tert-butylsulfinyl chloride can react with primary and secondary amines to form tert-butylsulfinamides, which on oxidation forms base stable tert-butylsulfonamide.[1] It can also react with 1-thiosugars to form the corresponding carbohydrate thionolactones.[2]
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
"One-pot synthesis of carbohydrate thionolactones from 1-thiosugars"
Wilkinson.LB and Fairbanks.JA
Tetrahedron Letters, 49(33), 4941-4943 (2008)
"Tert-butylsulfonyl (Bus), a new protecting group for amines"
Sun P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(24), 8604-8608 (1997)