Principaux documents
718211
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole-2-sulfonyl chloride
95%
Synonyme(s) :
1-Methyl-1H-imidazole-2-sulfonyl chloride, 2-Chlorosulfonyl-1-methylimidazole
1 G
173,00 €
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
173,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
66-71 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cn1ccnc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-3-2-6-4(7)10(5,8)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
VIGPKJYEYGGCLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Xingnan Li et al.
Steroids, 99(Pt A), 84-90 (2014-12-30)
Estrogen metabolites are important biomarkers to evaluate cancer risks and metabolic diseases. Due to their low physiological levels, a sensitive and accurate method is required, especially for the quantitation of unconjugated forms of endogenous steroids and their metabolites in humans.