Principaux documents
566365
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
5 G
61,00 €
25 G
280,00 €
61,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
61,00 €
25 G
280,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
53-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-Bromo-3-methylbenzonitrile may be used to synthesize 2,4,6-tris(4-bromo-3-methyl-phenylene)-1,3,5-triazine[1] and 4-fluoro-3-methylbenzonitrile.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
"The Evolution of Pd0/PdII-Catalyzed Aromatic Fluorination"
Sather CA and Buchwald.LS
Accounts of Chemical Research, 49(10), 2146-2157 (2016)