Documents
565946
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butoxycarbonyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl Carbonate
About This Item
Formule linéaire :
C6H4OCOOC(CH3)3C2BO2(CH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
107-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
Clé InChI
JUKMJUAVZLWOOZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable