Principaux documents
565504
Sigma-Aldrich
Salicylideneaniline
97%
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzylideneaniline
About This Item
Formule linéaire :
2-(HO)C6H4CH=NC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
49-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13-9-5-4-6-11(13)10-14-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15H/b14-10+
Clé InChI
QIYHCQVVYSSDTI-GXDHUFHOSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP2D6(1565)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Matthieu Hureau et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-03-01)
Salicylideneaniline (SA) sorbed in cation-exchanged M-ZSM-5 (M = H⁺, Li⁺, Na⁺, K⁺, Rb⁺, Cs⁺ and Zn2+) zeolites was studied by spectroscopic techniques assisted by quantum-chemical calculations. The nature of extra-framework cations present in the zeolite void was found to affect
Manju Sengar et al.
Journal of fluorescence, 29(1), 111-120 (2018-10-29)
Five luminescent Eu(III)-4-fluoro-N-salicylideneaniline (Fsa) complexes with different N,N'- donor heterocyclic ligands (L) were synthesized (where L = 2,2'-bipyridine (bipy), 4,4'-dimethoxy-2,2'-bipyridine (dmbp), 1,10-phenanthroline (phen), 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline (neo) and 2,2'-biquinoline (biq)) and characterized by structural, thermal and spectroscopic analyses. The photophysical studies of the complexes