Principaux documents
559199
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-iodobenzoyl)acetate
95%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4COCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.6070 (lit.)
Densité
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
iodo
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H11IO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
DOIUIJYPQHAHLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of trisubstituted pyrroles via rearrangement reactions catalyzed by Ir catalyst
  • Preparation of biologically active molecules
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves