183733
4′-(Imidazol-1-yl)acetophenone
96%
95,90 €
About This Item
95,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
108-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Clé InChI
GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable