558427
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5270 (lit.)
Point d'ébullition
235-236 °C (lit.)
Densité
1.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)15(9,13)14/h1-3H
Clé InChI
WWEGTYZLWBOTQW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter