554669
Triisopropyl phosphate
95%
Synonyme(s) :
NSC 46370, NSC 62275, Phosphoric acid triisopropyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4070 (lit.)
Point d'ébullition
224 °C (lit.)
Densité
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
OXFUXNFMHFCELM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23 °C - closed cup