Principaux documents
553417
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride THF complex
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8AlCl3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C (lit.)
Densité
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[Al](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.Al.3ClH/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;;3*1H/q;+3;;;/p-3
Clé InChI
QBBWRNBMWSVXBB-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup