550574
Methanol-OD
99 atom % D
Synonyme(s) :
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
63,30 €
About This Item
63,30 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99.00%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0250% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.327 (lit.)
pb
65.5 °C (lit.)
Pf
-99 °C (lit.)
Densité
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)