Principaux documents
759309
Sigma-Aldrich
(Chlorodifluoromethyl)benzene
96%
Synonyme(s) :
α-Chloro-α,α-difluorotoluene
500 MG
92,50 €
92,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
92,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464
Densité
1.233 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
phenyl
Chaîne SMILES 
FC(F)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
RPSUKAMDJCKXAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
99.0 °F
Point d'éclair (°C)
37.2 °C