546925
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.576 (lit.)
Point d'ébullition
150-152 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.548 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
Clé InChI
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter