544264
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
Densité
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(F)c1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Clé InChI
QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter