Principaux documents
542172
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine N-oxide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
96-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO2/c1-5-7(11-2)6(8)3-4-9(5)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
TWXMQDRFBLSXFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable