492779
Hydrazine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
858,00 €
About This Item
858,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
Cl.Cl.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i;;1+1,2+1
Clé InChI
LIAWOTKNAVAKCX-ZBUXRKNLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)