Principaux documents
489743
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
1 G
1 500,00 €
1 500,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 500,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H215NOH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 500,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Pf
155-157 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl.[15NH2]O
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1
Clé InChI
WTDHULULXKLSOZ-IEOVAKBOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
spleen
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable