Principaux documents
540943
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-4-(N-Boc-amino) piperidine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
122-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H26N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)18-15-9-11-19(12-10-15)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13H2,1-3H3,(H,18,20)
Clé InChI
WFKLUNLIZMWKNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable