Documents
540781
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminopyrrolidine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]/D +20°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
164-165 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m1/s1
Clé InChI
NGXSWUFDCSEIOO-SCSAIBSYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F
Point d'éclair (°C)
64 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lena van Giesen et al.
Cell, 183(3), 594-604 (2020-10-31)
Animals display wide-ranging evolutionary adaptations based on their ecological niche. Octopuses explore the seafloor with their flexible arms using a specialized "taste by touch" system to locally sense and respond to prey-derived chemicals and movement. How the peripherally distributed octopus