404624
3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
98%
110,00 €
About This Item
110,00 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].NC1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H
Clé InChI
NJPNCMOUEXEGBL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable