Principaux documents
540315
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
95 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(CN)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Clé InChI
UWMCHDDHXMFKMA-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethoxybenzylamine reacts with ethyl bromoacetate to yield N-(2,5-dimethoxy)benzylglycine ethyl ester.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
p-Allyl palladium approach toward the diazabicyclo [3.2. 1] octane core of the naphthyridinomycin alkaloids.
Woo GHC, et al.
Tetrahedron, 62(45), 10507-10517 (2006)